4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L12766.09
L12766.18
L12766.09EA
184
EUR
L12766.09
L12766.18
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene ≥98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Formule:
C₄H₄BrF₃ Kookpunt: 95…98 °C Dichtheid: 1,639 Vlampunt: 17 °C (62 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039274 CAS nummer: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 UN: 1993 ADR: 3,II |