1,1-Dichlooretheen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1-Dichloroethene, Vinylidene chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 52.2 EUR
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichlooretheen, Supelco®
1,1-Dichlooretheen
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96.94 g/mol
Kookpunt: 31.7
Smeltpunt: –122 °C
Dichtheid: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –25 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011653
CAS nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3 I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM