Tetrachloorethyleen 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
138010010
138010025
138015000
138010100
ACRO138010010EA
78.3
EUR
ACRO138010010
ACRO138010025
ACRO138015000
ACRO138010100
Tetrachloorethyleen 99%, extra pure
Tetrachloorethyleen
Formule:
C₂Cl₄ Kookpunt: 120…122 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –22 °C Dichtheid: 1,625 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000834 CAS nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |