Volumetrische kolven, klasse A, met 3 markeringen, DAkkS-kalibratie, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38204 38206 38208 38210
612-3656EA 137 EUR
612-3656 612-3657 612-3658 612-3659
Volumetrische kolven, klasse A, met 3 markeringen, DAkkS-kalibratie, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met PP-stop.
  • Gebruikt om de werking van een dispenser te controleren
  • Gejusteerd op (TC, In), inclusief DAkkS-certificaat
  • Markeringen en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • DE-M markering
Certificaten: DIN EN ISO 1042