Tetrachloorethyleen ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
26217.298EA 75.7 EUR
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tetrachloorethyleen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachloorethyleen
Formule: C₂Cl₄
Kookpunt: 121,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000834
CAS nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505