1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
305690050
305690250
ACRO305690050EA
44.9
EUR
ACRO305690050
ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Formule:
C₄H₇NO₂S₂ Smeltpunt: 124…126 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010443 CAS nummer: 13623-94-4 EINECS: 237-108-4 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 127 °C |
GC | ≥98.5 % |