1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11789.06 A11789.14 A11789.22
A11789.06EA 43 EUR
A11789.06 A11789.14 A11789.22
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Purity: 99% CAS No.: 13623-94-4 Molecular Formula: C4H7NO2S2 Formula Weight: 165.23 Odour: Unpleasant Melting Point: 124-127° Beilstein Reference: 1524538 MDL No.: MFCD00010443
Formule: C₄H₇NO₂S₂
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010443
CAS nummer: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II