Acrolein diethyl acetal 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 3054-95-3
Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1701567
UN No.: 2374
MDL No.: MFCD00009239
Formule:
C₇H₁₄O₂ Kookpunt: 124…125 °C Smeltpunt: –77 °C Dichtheid: 0,852 Vlampunt: 13 °C (55 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009239 CAS nummer: 3054-95-3 EINECS: 221-276-0 UN: 2374 ADR: 3,II |