1-Decene ca. 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
111910010 111910025
ACRO111910010EA 55.3 EUR
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Decene ca. 95%
1-Decene
Formule: C₁₀H₂₀
Kookpunt: 169…171 °C
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 0,741 g/cm³
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009577
CAS nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %