1-Heptene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
120390250 120391000
ACRO120390250EA 70.3 EUR
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Heptene 98%
1-Heptene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –119 °C
Dichtheid: 0,697 g/cm³
Vlampunt: –9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009531
CAS nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %