1-Hexene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
213210010
213211000
213210250
213210025
ACRO213210010EA
48.5
EUR
ACRO213210010
ACRO213211000
ACRO213210250
ACRO213210025
1-Hexene 97%
1-Hexene
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 62…65 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –140 °C Dichtheid: 0,678 g/cm³ Vlampunt: –26 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009505 CAS nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |