1-Hexene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 62…64 °C Smeltpunt: –140 °C Dichtheid: 0,673 Vlampunt: –25 °C (–13 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009505 CAS nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |