1-Hexene
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
EHERC14202100EA
45.6
EUR
EHERC14202100
EHERCA14202100
1-Hexene
1-Hexene
Formule:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Kookpunt: 63 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –140 °C Dichtheid: 0,675 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –26 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009505 CAS nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...