1-Hexene for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.2500
8.20639.9135
8.20639.0005EA
22.2
EUR
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.2500
8.20639.9135
1-Hexene for synthesis
1-Hexene
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 63 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –140 °C Dichtheid: 0,675 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –26 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009505 CAS nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |