1-Octadecene 90% tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
129310010
129310025
ACRO129310010EA
57.1
EUR
ACRO129310010
ACRO129310025
1-Octadecene 90% tech.
1-Octadecene
Formule:
C₁₈H₃₆ Kookpunt: 178…180 °C (15 mmHg) Dichtheid: 0,789 g/cm³ Vlampunt: 154 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009003 CAS nummer: 112-88-9 EINECS: 204-012-9 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |