1-Octene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 115 EUR
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octene 99+%
1-Octene
Formule: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Kookpunt: 121…123 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –102 °C
Dichtheid: 0.715 g/cm³
Vlampunt: 13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009548
CAS nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01770
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %