1-Octene, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 365 EUR
74900-50ML 74900-5ML
1-Octene, Supelco®
1-Octene
Formule: C₈H₁₆
Kookpunt: 121 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –102 °C
Dichtheid: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009548
CAS nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM