Verpakkingstapes voor filament, 895, Scotch®
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8951950 8952550 8951250 8955050
819-1440EA 23.3 EUR
819-1440 819-1441 MMMA8951250 MMMA8955050
Verpakkingstapes voor filament, 895, Scotch®
Tape
Deze verpakkingstapes met 895 filamenten zijn gemaakt van ScotchPro™ PP-film met een synthetisch rubberen kleefmiddel dat speciaal is samengesteld om evenwichtige prestaties te bieden, met zowel een hoge hechting als een langdurig houdvermogen.
  • Verstevigd over de lengte met doorlopende glasgarenfilamenten voor een zeer hoge treksterkte en uitstekende weerstand tegen inkepingen
  • Geschikt voor handbediende handmatige dispensers en halfautomatische L-Clip-applicator
  • Applicatie is het gemakkelijkst te realiseren bij kamertemperatuur
Lengte: 50,0 m
Kleur: Transparant