Worsten, oliesorbenten
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T270 T280 T4
MMMAT270EA 249 EUR
MMMAT270 MMMAT280 MMMAT4
Worsten, oliesorbenten
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Booms zijn een selectief sorptiemiddel dat vloeistoffen op koolwaterstofbasis absorbeert (oleofiel) en vloeistoffen op waterbasis afstoot (hydrofoob). Ze worden gebruikt om de verspreiding van vloeistoffen tegen te gaan en vormen de eerste lijn bij het indammen van gemorste vloeistoffen.
  • Grote hoeveelheden gemorst materiaal afdekken of als voorzorgsmaatregel in gebieden waar veel gemorst kan worden
  • Voor het absorberen van olie uit gebieden waar ook water aanwezig kan zijn
  • Booms kunnen aan elkaar worden gekoppeld door ingebouwde connectoren om over grote gebieden te worden ingezet
  • UV-bestendig, ze zullen niet verslechteren of uiteenvallen
  • Kostenbesparend omdat olie, en geen water, wordt teruggewonnen
  • Kan zowel buiten als in de plant gebruikt worden
  • Mini-booms zijn ideaal voor het omringen van gemorste vloeistoffen en het indammen van lekken vanwege hun buisachtige vorm