Hoofdkappen voor ademhalingssysteem Versaflo™, M-300 serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M306 M307
111-1086EA 672 EUR
111-1086 111-1087
Hoofdkappen voor ademhalingssysteem Versaflo™, M-300 serie
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
Versaflo ™ M-300-helmen bieden ademhalingsbescherming, oog- en gezichtsbescherming. Bovendien bevatten ze hoofdbescherming, essentieel voor gebieden waar een helm verplicht is (bijv. Bouwplaatsen).
  • Vizierontwerp combineert uitstekend perifeer en neerwaarts zicht met goede optische helderheid
  • Gecoate lenzen bieden weerstand tegen chemicaliën en krassen
  • Helm kan worden gecombineerd met verschillende reserveonderdelen en accessoires
  • Optionele gehoorbescherming beschikbaar
Certificaten: EN 166, EN 397
M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A