trans-2-Hexene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
149900050 149900250
ACRO149900050EA 97.8 EUR
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexene 98+%
trans-2-Hexene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 68 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,66 g/cm³
Vlampunt: –20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009473
CAS nummer: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %