trans-2-Hexene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 68…69 °C Smeltpunt: –99 °C Dichtheid: 0,674 Vlampunt: –20 °C (–4 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009473 CAS nummer: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 3295 ADR: 3,II |