trans-3-Hexene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 66…67 °C Smeltpunt: –113 °C Dichtheid: 0,677 Vlampunt: –25 °C (–13 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009386 CAS nummer: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |