3-Chloor-2-methylpropeen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22674.0B B22674.18 B22674.30 AB134061.0250
B22674.0BEA 234 EUR
B22674.0B B22674.18 B22674.30 ABCRAB134061.0250
3-Chloor-2-methylpropeen ≥98%
3-Chloor-2-methylpropeen
Purity: 98% CAS No.: 563-47-3 Molecular Formula: C4H7Cl Formula Weight: 90.55 Flash Point: -12°(9°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -80° Boiling Point: 71-72° Merck Reference: 14,2148 UN No.: 2554 MDL No.: MFCD00000953
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Kookpunt: 71…72 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 0.917
Vlampunt: –12 °C (9 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000953
CAS nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167