2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
140130050 140130250
ACRO140130050EA 106 EUR
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 78…80 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,7 g/cm³
Vlampunt: –17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008850
CAS nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %