2,3-Dimethyl-2-butene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetramethylethylene
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 57.4 EUR
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-butene 98%
2,3-Dimethyl-2-butene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 73 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –75 °C
Dichtheid: 0,7 g/cm³
Vlampunt: –16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008897
CAS nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %