2,4,4-Trimethyl-1-penteen 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
140181000
140185000
ACRO140181000EA
153
EUR
ACRO140181000
ACRO140185000
2,4,4-Trimethyl-1-penteen 99%
2,4,4-Trimethyl-1-penteen
Formule:
C₈H₁₆ Kookpunt: 101…102 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –101 °C Dichtheid: 0,7 g/cm³ Vlampunt: –6 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008855 CAS nummer: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water) |