2,4,4-Trimethyl-1-penteen ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20187.14
B20187.22
B20187.14EA
51.9
EUR
B20187.14
B20187.22
2,4,4-Trimethyl-1-penteen ≥99%
2,4,4-Trimethyl-1-penteen
Purity: 99%
CAS No.: 107-39-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Melting Point: -94°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098309
UN No.: 2050
MDL No.: MFCD00008855
Formule:
C₈H₁₆ Kookpunt: 101…102 °C Smeltpunt: –94 °C Dichtheid: 0,715 Vlampunt: –6 °C (21 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008855 CAS nummer: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |