2-Methyl-1-pentene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
127400100
127400500
ACRO127400100EA
60.1
EUR
ACRO127400100
ACRO127400500
2-Methyl-1-pentene 99%
2-Methyl-1-pentene
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 62 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –136 °C Dichtheid: 0,68 g/cm³ Vlampunt: –26 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00009405 CAS nummer: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 3295 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |