2-Methyl-1-pentene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0245-25ML M0245-500ML M0245-100ML
TCIAM0245-25MLEA 119 EUR
TCIAM0245-25ML TCIAM0245-500ML TCIAM0245-100ML
2-Methyl-1-pentene ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-pentene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 61°C
Smeltpunt: -136°C
Dichtheid: 0,7083 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: -28°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009405
CAS nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46d04901ea2c15711fe7830416987d9c4e6a4977&vid=985255819d04ed3f35b63022b25ca08452fd8ee1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %