3,3-Dimethyl-1-butene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
152720500 152722500
ACRO152720500EA 32.3 EUR
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
3,3-Dimethyl-1-butene
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kookpunt: 41 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0.65 g/cm³
Vlampunt: –28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008853
CAS nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %