1-Heptyne ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11130.06
A11130.14
A11130.22
A11130.06EA
26.2
EUR
A11130.06
A11130.14
A11130.22
1-Heptyne ≥99%
1-Heptyne
Purity: 99%
CAS No.: 628-71-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4095
Odour: Unpleasant
Melting Point: -81°
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1733518
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009529
Formule:
C₇H₁₂ Kookpunt: 98…100 °C Smeltpunt: –81 °C Dichtheid: 0,736 Vlampunt: –10 °C (14 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009529 CAS nummer: 628-71-7 EINECS: 211-051-5 UN: 3295 ADR: 3,II |