1-Hexyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 693-02-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -21°(-5°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Characteristic
Melting Point: -132°
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 635687
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009504
Formule:
C₆H₁₀ Kookpunt: 69…71 °C Smeltpunt: –132 °C Dichtheid: 0,718 Vlampunt: –21 °C (–5 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009504 CAS nummer: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 UN: 3295 ADR: 3,II |