1-Octyne 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
223510250 223511000
ACRO223510250EA 47.7 EUR
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octyne 99%
1-Octyne
Formule: C₈H₁₄
Kookpunt: 127…128 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 0,74 g/cm³
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009546
CAS nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %