3-Hexyne ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 928-49-4
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1731158
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009381
Formule:
C₆H₁₀ Kookpunt: 80…82 °C Dichtheid: 0,721 Vlampunt: –10 °C (14 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009381 CAS nummer: 928-49-4 EINECS: 213-173-4 UN: 3295 ADR: 3,II |