3,3-Dimethyl-1-butyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14013.06
A14013.14
A14013.06EA
81
EUR
A14013.06
A14013.14
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥98%
3,3-Dimethyl-1-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 917-92-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₀ Kookpunt: 37…38 °C Smeltpunt: –78 °C Dichtheid: 0,671 Vlampunt: <–34 °C (–29 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00008852 CAS nummer: 917-92-0 EINECS: 213-035-3 UN: 3295 ADR: 3,II |