9-Bromoanthracene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
106640050
106640250
ACRO106640050EA
47.4
EUR
ACRO106640050
ACRO106640250
9-Bromoanthracene 96%
9-Bromoanthracene
Formule:
C₁₄H₉Br Kookpunt: 359 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 98…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001243 CAS nummer: 1564-64-3 EINECS: 216-359-3 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to green to brown Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |