Reageerbuisjes met genormaliseerde slijpingen, conische bodem
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05705015 05705016 05705115 05705116 05705216 05705215
LENZ05705015EA 9 EUR
LENZ05705015 LENZ05705016 LENZ05705115 LENZ05705116 LENZ05705216 LENZ05705215
Reageerbuisjes met genormaliseerde slijpingen, conische bodem
Buisjes Reageerbuisjes
Centrifuge tubes, made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes