Reageerbuisjes met genormaliseerde slijpingen, met schaalverdeling
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05706001 05706002 05706003 05706004
LENZ05706001EA 19.3 EUR
LENZ05706001 LENZ05706002 LENZ05706003 LENZ05706004
Reageerbuisjes met genormaliseerde slijpingen, met schaalverdeling
Buisjes Reageerbuisjes
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round bottom glass with NS socket, with PE stopper, with scale in high-contrast enamel.