9-Anthrealdehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11258.14 A11258.22 A11258.36
A11258.14EA 54.5 EUR
A11258.14 A11258.22 A11258.36
9-Anthrealdehyde ≥98%
9-Anthrealdehyde
Purity: 98% CAS No.: 642-31-9 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 639167
Formule: C₁₅H₁₀O
Kookpunt: 369 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001254
CAS nummer: 642-31-9
EINECS: 211-383-0