Roestvrijstalen aansluitingen, Upchurch Scientific®
Leverancier: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 107 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Roestvrijstalen aansluitingen, Upchurch Scientific®
Fittingen en connectoren
Opmerking: gebruik geen metalen aansluitingen in kunststof openingen, omdat deze de opening kunnen beschadigen.
  • Voor kegelvormige openingen
  • Bestand tegen een druk van 20.000 psi (1380 bar)