Hogedrukwartels, Upchurch Scientific®
Leverancier: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P-742 P-760 P-779 P-779-01 P-704 P-704-01 P-742-01 U-283 U-284 U-287 U-288
554-1803EA 83.2 EUR
554-1803 554-1804 554-1805 554-5689 554-1802 554-5688 554-4728 554-5690 554-5691 554-5692 554-5693
Hogedrukwartels, Upchurch Scientific®
Fittingen en connectoren
PEEK ZDV (Zero Dead Volume) wartels: ZDV-wartels worden geleverd met twee losvaste F-300-aansluitingen voor een slang met een buitendiameter van ¹/₁₆" en zijn bestand tegen een druk van 5000 psi (344 bar).
PEEK NanoTight™ union: The unions come complete with two F-331N fingertight fittings and are pressure rated to 5000 psi  (344 bar). The internal design of the unions reduces tubing misalignment. When using ¹/₁₆" Ext.Ø tubing sleeves to connect capillary tubing, the webbed thru-hole minimises breaking of fused silica while adding only miniscule swept volume. The results are:More Product Information