Inlaatfilters voor oplosmiddelen, Upchurch Scientific®
Leverancier: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A-225 A-225A A-200 A-201 A-220 A-221 A-222 A-223 A-226A A-227A A-230A A-231A A-242 A-243 A-302 A-302A A-309 A-310 A-311 A-311A
554-3016EA 68.9 EUR
554-3016 554-1777 554-5759 554-5760 554-5761 554-5762 554-5763 554-5764 554-5765 554-5766 554-3017 554-5768 554-5769 554-5770 554-1778 554-1779 554-5771 554-1780 554-5772 554-5773
Inlaatfilters voor oplosmiddelen, Upchurch Scientific®
Filters Filters voor vloeistofverwerking
De filters met grip zijn volledig van 100 % 316 roestvrij staal gemaakt. Filters met schroefdraadaansluitingen zijn voorzien van Kel-F® (PCTFE) doppen met schroefdraad.
  • Voor eenmalig gebruik
  • Gemakkelijk te vervangen zonder gereedschappen
  • Max. doorstroomsnelheid 40 ml/min (A-302, A-302A en A-310) en 100 ml/min (A-255, A-225A en A-230A)