HyperSep™ Retain™-CX SPE-kolommen
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 0 EUR
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
HyperSep™ Retain™-CX SPE-kolommen
Kolommen voor chromatografie
HyperSep™ Retain™-CX polymeer SPE-materiaal is een zeer poreus DVB polystyreenmateriaal van hoge zuiverheid dat gedeeltelijk is gefunctionaliseerd met sulfonzuurgroepen om gebalanceerde retentie van standaard en niet-polaire analieten te geven. HyperSep™ Retain™-CX is ideaal voor de retentie van veel verschillende verkeerd gebruikte medicijnen, waaronder standaard en neutrale medicijnen.
  • Hoge en consistente terugwinning
  • Snelle en eenvoudige monstervoorbereiding en methodeontwikkeling
  • Stabiele pH-waarde van 0 tot 14
HyperSep™ Retain™-CX biedt reproduceerbare en betrouwbare monstervoorbereiding door uitstekende reproduceerbaarheid tussen verschillende batches. Veel van de problemen die gepaard gaan met traditionele materialen op silica-basis, zoals inconsistente terugwinning vanwege sorbentdroging, worden geëlimineerd wanneer u HyperSep™ Retain™-CX gebruikt. Dit kan leiden tot snelle monstervoorbereiding en methodeontwikkeling.