9-Methylanthracene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 86.6 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracene 99%
9-Methylanthracene
Formule: C₁₅H₁₂
Kookpunt: 196…197 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 76…79 °C
Dichtheid: 1,066 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001261
CAS nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %