9-Methylanthracene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15699.03 A15699.06 A15699.14
A15699.03EA 29 EUR
A15699.03 A15699.06 A15699.14
9-Methylanthracene ≥99%
9-Methylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 779-02-2 Molecular Formula: C15H12 Formula Weight: 192.26 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 196-197°/16mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001261
Formule: C₁₅H₁₂
Kookpunt: 196…197 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: 77…79 °C
Dichtheid: 1,066
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001261
CAS nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III