9-Methylanthracene zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ200
8.21249.0001 8.21249.0005
8.21249.0001EA 40.7 EUR
8.21249.0001 8.21249.0005
9-Methylanthracene zS, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Formule: C₁₅H₁₂
MW: 192.26 g/mol
Kookpunt: 347
Smeltpunt: 73…76 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001261
CAS nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.0003 mg/l (25 °C)
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 192.26 g/mol
Boiling Point 196 - 197 °C (16 hPa)
Refractive Index 1.6959 (99 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3