9,10-Diphenylanthracene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15714.03 A15714.06 A15714.14
A15714.03EA 66.1 EUR
A15714.03 A15714.06 A15714.14
9,10-Diphenylanthracene ≥99%
9,10-Diphenylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 1499-10-1 Molecular Formula: C26H18 Formula Weight: 330.43 Odour: Odourless Melting Point: 248-254° Beilstein Reference: 1914010 MDL No.: MFCD00001253
Formule: C₂₆H₁₈
Kookpunt: 485 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 248…254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001253
CAS nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1