9,10-Diphenylanthracene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001
8.20529.0005
8.20529.0001EA
54.4
EUR
8.20529.0001
8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracene for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Formule:
C₂₆H₁₈ Kookpunt: 485 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 245 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001253 CAS nummer: 1499-10-1 EINECS: 216-105-1 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 247 - 252 °C |
Molar Mass | 330.43 g/mol |