1,3,5-Tribromobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
161080250 161081000
ACRO161080250EA 53.5 EUR
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenzene 98%
1,3,5-Tribromobenzene
Formule: C₆H₃Br₃
Kookpunt: 271 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 118…123 °C
Dichtheid: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000080
CAS nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA